Learn More
Kartell™ Kanister aus HDPE
Zur Rationalisierung der Organisation von Laboren und kleinen Produktionslinien. Kartell™ Tank mit Hahn bietet die Möglichkeit, Wasser, wässrige Lösungen und Lösungsmittel auf kleinstem Raum zu optimieren.
Marke:  Kartell™ 0177100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10640204
  • 163.00 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus lebensmitteltauglichem PE mit hoher Dichte
  • Mit komfortablem Griff für die Verdrängung
  • Der Hahn wird so positioniert, dass der Tank stehen kann, sodass die Verwendung dieser Tanks bei der Verpackung und beim Transport von Flüssigkeiten erleichtert wird
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
470 mm
180 mm
20 l
370 mm
4
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Kanister aus HDPE > Kapazität: 20 l