Learn More
Kartell™ Kanister aus HDPE
Zur Rationalisierung der Organisation von Laboren und kleinen Produktionslinien. Kartell™ Tank mit Hahn bietet die Möglichkeit, Wasser, wässrige Lösungen und Lösungsmittel auf kleinstem Raum zu optimieren.
163.00 CHF - 181.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10079922
|
Kartell™
0177000 |
10 l |
181.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10640204
|
Kartell™
0177100 |
20 l |
163.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus lebensmitteltauglichem PE mit hoher Dichte
- Mit komfortablem Griff für die Verdrängung
- Der Hahn wird so positioniert, dass der Tank stehen kann, sodass die Verwendung dieser Tanks bei der Verpackung und beim Transport von Flüssigkeiten erleichtert wird
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
HDPE |