Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular LLDPE Tank with Covers
Vielseitigkeit zu niedrigeren Kosten im Vergleich mit Edelstahltanks.
Marke:  Thermo Scientific™ 14100-0010
177.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10779041
  • 249.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Vielseitigkeit zu niedrigeren Kosten im Vergleich mit Edelstahltanks. Thermo Scientific™ Nalgene™ strapazierfähige zylindrische LLDPE-Tanks sind stoß- und abriebfest und beständig gegen die meisten Säuren, Alkohole und Basen. Erhältlich in Größen von 19 bis 208 l.
Eigenschaften:
  • Aus einem Stück gegossen, keine Nähte
  • Nominale Wanddicke von 3,97 mm (5/32 in.)
  • Gestufter Rand bietet Verstärkung und einen Griff zum Anheben
  • Kann mit werkseitig installiertem Hahn modifiziert werden
  • Nicht autoklavierbar
Hinweis
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 in.
LLDPE
30 L
12 in.
12 in.
Behälter mit Deckel
8 gal.
30 cm
30 cm
30 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular LLDPE Tank with Covers > Fassungsvermögen:8 gal. (30 l)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.