Learn More
SymLine Safety Waste Caps & Belüftungssystem
GREENER_CHOICE
SymLine SafetyWasteCaps für die sichere Entsorgung von Flüssigabfall. Für maximalen Schutz und effizientes Arbeiten mit gefährlichen Abfallflüssigkeiten. Entdecken Sie die Flexibilität des weltweit führenden Systems für Lösungsmittelsicherheit.
Marke:  SymLine 106480
294.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10820411
  • 445.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Safety Waste Caps sind mit verschiedenen Gewindegrößen für die Befestigung am Rohrsystem und mit verschiedenen Schlauchanschlüssen für die Entsorgung des flüssigen Abfalls erhältlich.
  • Optional sind Safety Waste Caps mit elektronischen Füllstandssensoren erhältlich, die den Füllgrad des Entsorgungsbehälters anzeigen.
  • Mit einem 4-in-1-Kollektor (306509) können bis zu 4 Safety Waste Caps gleichzeitig an nur einen Anschlusspunkt am Rohrsystem angeschlossen werden
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Schwarz
    SymLine System
    HDPE
    Safety Waste Cap
    Abfallentsorgungssystem
    Elektronische Füllstandskontrolle für Zusammenbau des Verbindungstischs
    S60/61
    Name des Produkts
    SymLine Safety Waste Caps & Belüftungssystem > Gewinde:S60/61, elektronische Füllstandskontrolle, GL25(m)