Learn More
Thermo Scientific™ VLP120 Ölvakuumpumpe
Die Thermo Scientific VLP120 Ölvakuumpumpe kann zur maximalen Rückgewinnung der gelösten Substanzen mit allen SpeedVac-Konzentrations- und Gefriertrocknungssystemen eingesetzt werden.
Marke: Thermo Scientific™ VLP200-230
Beschreibung
Die Thermo Scientific VLP120 Ölvakuumpumpe kann zur maximalen Rückgewinnung der gelösten Substanzen mit allen SpeedVac-Konzentrations- und Gefriertrocknungssystemen eingesetzt werden.
Eigenschaften:- Die Gasballaststeuerung mit drei Positionen optimiert die Pumpenleistung für alle Anwendungen
- Das große, seitliche Schauglas ermöglicht auf einen Blick die komfortable Überprüfung des Ölstands
Zum Lieferumfang aller Drehschieber-Ölpumpen gehört standardmäßig:
- Öldampfabscheider (OME190)
- Zwei Ölfilter (MF190)
- Schnellwechselkit
Spezifikation
VLP200; 230 V 50 Hz | |
195 l/min (bei 60 Hz); 162 l/min (bei 50Hz) | |
0,75 L | |
12,7 OD | |
160 mm | |
260 mm | |
470 mm | |
26 kg | |
230 V |
Tiefvakuumölpumpe | |
Vakuumkonzentrator | |
1,5 mtorr/1,95 x 10³ mbar | |
6 in. | |
11 in. | |
19 in. | |
57 lb. | |
230 V / 50 Hz | |
50 Hz |