Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal)
Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten
auf Anfrage
Spezifikation
Material Stahl
Typ Drum Rack
Höhe (angloamerikanisch) 78.74 in.
Höhe (metrisch) 2000.00 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17816446
Unterlagen ansehen
asecos™
27834
25 L
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17834625
Unterlagen ansehen
asecos™
27836
40 L
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
  • 4 lackierte Auffangwannen aus Stahl als Lagerebenen
Spezifikation
Spezifikation
Stahl
Drum Rack
78.74 in.
2000.00 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal)