Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal)
Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 27836
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17834625
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
  • 4 lackierte Auffangwannen aus Stahl als Lagerebenen
Spezifikation
Spezifikation
10.6 gal.
Stahl
51.65 in.
51.65 in.
78.74 in.
25.08 in.
246.92 lb.
40 L
Drum Rack
1312.00 mm
1312.00 mm
2000.00 mm
637.00 mm
112 kg
Name des Produkts
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal) > Capacity: 40 L