Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal)
Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 27834
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17816446
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
  • 4 lackierte Auffangwannen aus Stahl als Lagerebenen
Spezifikation
Spezifikation
6.6 gal.
Stahl
51.65 in.
51.65 in.
78.74 in.
17.20 in.
169.75 lb.
25 L
Drum Rack
1312.00 mm
1312.00 mm
2000.00 mm
437.00 mm
77 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal) > Kapazität: 25 l