Learn More
Hamilton™ Schläuche aus PTFE, angepasst an weiblichen Luer-Lock
Verbindung mit einer Spritze oder einer anderen Komponente
67.30 CHF - 77.20 CHF
Spezifikation
Typ | Schlaucheinheit |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 12 Zoll |
Material | PTFE |
Länge (metrisch) | 30.48 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verbindung mit einer Spritze oder einer anderen Komponente |
Code produit | Marque | Nadel-Gauge | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nadel-Gauge | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11573084
|
Hamilton™
90615 |
15 G |
67.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
11503094
|
Hamilton™
90618 |
18 G |
77.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
10642503
|
Hamilton™
90619 |
19 G |
71.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
10770145
|
Hamilton™
90620 |
20 G |
67.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
11543094
|
Hamilton™
90624 |
24 G |
75.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
11533094
|
Hamilton™
90622 |
22 G |
69.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
11563094
|
Hamilton™
90628 |
28 G |
71.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
10332932
|
Hamilton™
90630 |
30 G |
75.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Hergestellt aus PTFE
- Ein Luer-Anschluss (weiblich) am Ende
- Schlauch ist 12 in. lang
Spécification
Schlaucheinheit | |
PTFE | |
Verbindung mit einer Spritze oder einer anderen Komponente |
12 Zoll | |
30.48 cm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.