Learn More
Hamilton™ Schläuche aus PTFE, angepasst an weiblichen Luer-Lock
Verbindung mit einer Spritze oder einer anderen Komponente
Marke:  Hamilton™ 90628
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11563094
  • 71.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus PTFE
  • Ein Luer-Anschluss (weiblich) am Ende
  • Schlauch ist 12 in. lang
Spezifikation
Spezifikation
Schlaucheinheit
PTFE
Verbindung mit einer Spritze oder einer anderen Komponente
12 Zoll
30.48 cm
28 G
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Schläuche aus PTFE, angepasst an weiblichen Luer-Lock > 28 ga