Learn More
Hamilton™ Schläuche aus PTFE, angepasst an weiblichen Luer-Lock
Verbindung mit einer Spritze oder einer anderen Komponente
Brand: Hamilton™ 90624
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Hergestellt aus PTFE
- Ein Luer-Anschluss (weiblich) am Ende
- Schlauch ist 12 in. lang
Specifications
Schlaucheinheit | |
PTFE | |
Verbindung mit einer Spritze oder einer anderen Komponente |
12 Zoll | |
30.48 cm | |
24 G |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hamilton™ Schläuche aus PTFE, angepasst an weiblichen Luer-Lock > 24 ga
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction