Learn More
Hamilton™ Microlab™ 600 Zubehör für Dilutor-/Dispenser-System – BFP-Spritzen
Zur Verwendung mit MICROLAB 600 Verdünner/Spender
160.00 CHF - 435.00 CHF
Produktcode | Marke | Modell | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15142644
|
Hamilton™
59000-05 |
1701 BFP | 10 μl |
282.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15122644
|
Hamilton™
59000-15 |
1705 BFP | 50 μl |
186.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12638473
|
Hamilton™
59000-20 |
1710 BFP | 100 μl |
186.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15132644
|
Hamilton™
59000-10 |
1702 BFP | 25 μl |
186.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15146862
|
Hamilton™
59000-10 |
1702 BFP | 25 μl |
160.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12396239
|
Hamilton™
59000-25 |
1725 BFP | 250 μl |
186.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13478496
|
Hamilton™
59000-30 |
1750 BFP | 500 μl |
186.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12528126
|
Hamilton™
59000-35 |
1001 BFP | 1 ml |
240.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13346319
|
Hamilton™
59000-40 |
1002 BFP | 2.5 ml |
273.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11684133
|
Hamilton™
59000-50 |
1010 BFP | 10 ml |
347.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15182644
|
Hamilton™
59000-60 |
Blasenfreier Prime | 50 ml |
435.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15192644
|
Hamilton™
59000-55 |
Blasenfreier Prime | 25 ml |
374.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12316249
|
Hamilton™
59000-45 |
1005 BFP | 5 ml |
320.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Spritze verfügt über eine konische Kolbenspitze, die durch den Gewindeanschluss und in das Ventil reicht. Bei dieser einzigartigen Konstrution wird die Luft aus der Spritze und dem Ventil verdrängt, sodass die Anzahl der erforderlichen Füllzyklen reduziert werden kann.
Spezifikation
Microlab™ 600 Dispenser |