Learn More
Hamilton™ Microlab™ 600 Zubehör für Dilutor-/Dispenser-System – BFP-Spritzen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Modell:
1001 BFP
1002 BFP
1005 BFP
1010 BFP
1701 BFP
1702 BFP
1705 BFP
1710 BFP
1725 BFP
1750 BFP
Blasenfreier Prime
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Spritze verfügt über eine konische Kolbenspitze, die durch den Gewindeanschluss und in das Ventil reicht. Bei dieser einzigartigen Konstrution wird die Luft aus der Spritze und dem Ventil verdrängt, sodass die Anzahl der erforderlichen Füllzyklen reduziert werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
| Modell | 1005 BFP |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Microlab™ 600 Dispenser |