Learn More
Hamilton™ Microlab™ 600 Zubehör für Dilutor-/Dispenser-System – BFP-Spritzen
Artikelnummer. 15182644
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Modell:
1001 BFP
1002 BFP
1005 BFP
1010 BFP
1701 BFP
1702 BFP
1705 BFP
1710 BFP
1725 BFP
1750 BFP
Blasenfreier Prime
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15182644
Marke: Hamilton™ 5900060
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit MICROLAB 600 Verdünner/Spender
Die Spritze verfügt über eine konische Kolbenspitze, die durch den Gewindeanschluss und in das Ventil reicht. Bei dieser einzigartigen Konstrution wird die Luft aus der Spritze und dem Ventil verdrängt, sodass die Anzahl der erforderlichen Füllzyklen reduziert werden kann.
Spezifikation
Modell Blasenfreier Prime
Volumen (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Microlab™ 600 Dispenser