Learn More
Hamilton™ GC-Septen
Septum mit drei Schichten für Betriebstemperaturen bis zu 200 °C
20.00 CHF - 37.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC |
---|---|
Typ | Septum |
Menge | 12/Pckg. |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Material | Max. Temperatur (angloamerikanisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Material | Max. Temperatur (angloamerikanisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10231631
|
Hamilton™
75805 |
0.39 Zoll | PTFE/Silikonkautschuk | 413.6 °F | 0,125 in. |
36.25 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10519281
|
Hamilton™
75807 |
0.43 Zoll | PTFE/Silikonkautschuk | 413.6 °F | 0,125 in. |
30.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11598883
|
Hamilton™
76001 |
0.25 Zoll | Silikonkautschuk | 392 °F | 0.15 Zoll |
20.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10624681
|
Hamilton™
76006 |
0.5 Zoll | Silikonkautschuk | 392 °F | 0.15 Zoll |
37.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10644111
|
Hamilton™
76005 |
0.39 Zoll | Silikonkautschuk | 392 °F | 0.15 Zoll |
34.65 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10048594
|
Hamilton™
76007 |
0.43 Zoll | Silikonkautschuk | 392 °F | 0.15 Zoll |
36.25 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Vorkonditionierte Silikongummi-Septen, 3.81 mm (0.15 Zoll) dick
- Mittlere Lebensdauer: 100 Injektionen mit einer 26s-Gauge Nadel
- Maximale Betriebstemperatur: 200 °C
- 12 pro Paket
- Vorkonditioniertes PTFE/Silikongummi, 3.175 mm (0.125 Zoll) dick
- Mittlere Lebensdauer: 100 Injektionen mit einer 26s-Gauge Nadel
- Die maximale Betriebstemperatur beträgt 212 °
- 12 pro Paket
Spezifikation
GC | |
Septum | |
12/Pckg. |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 100 Injektionen mit einer 26s-G-Nadel