Learn More
Hamilton™ GC-Septen
Septum mit drei Schichten für Betriebstemperaturen bis zu 200 °C
Marke: Hamilton™ 75807
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vorkonditionierte Silikongummi-Septen, 3.81 mm (0.15 Zoll) dick
- Mittlere Lebensdauer: 100 Injektionen mit einer 26s-Gauge Nadel
- Maximale Betriebstemperatur: 200 °C
- 12 pro Paket
- Vorkonditioniertes PTFE/Silikongummi, 3.175 mm (0.125 Zoll) dick
- Mittlere Lebensdauer: 100 Injektionen mit einer 26s-Gauge Nadel
- Die maximale Betriebstemperatur beträgt 212 °
- 12 pro Paket
Spezifikation
Septum | |
1.1 cm | |
413.6 °F | |
0,125 in. | |
12/Pckg. |
0.43 Zoll | |
GC | |
212 °C | |
PTFE/Silikonkautschuk |