Learn More
Hamilton™ GC-Septen
Septum mit drei Schichten für Betriebstemperaturen bis zu 200 °C
Marke:  Hamilton™ 76005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10644111
  • 34.65 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vorkonditionierte Silikongummi-Septen, 3.81 mm (0.15 Zoll) dick
  • Mittlere Lebensdauer: 100 Injektionen mit einer 26s-Gauge Nadel
  • Maximale Betriebstemperatur: 200 °C
  • 12 pro Paket
Hochtemperatur-Septum für Betriebstemperaturen bis zu 212 °
  • Vorkonditioniertes PTFE/Silikongummi, 3.175 mm (0.125 Zoll) dick
  • Mittlere Lebensdauer: 100 Injektionen mit einer 26s-Gauge Nadel
  • Die maximale Betriebstemperatur beträgt 212 °
  • 12 pro Paket
Spezifikation
Spezifikation
Septum
1 cm
3
200 °C
Silikonkautschuk
0.39 Zoll
GC
392 °F
0.15 Zoll
12/Pckg.