Learn More
Taylor Wharton™ Dewargefäß der Serie LD
The LD series of cryogenic dewars are used to store and distribute small amounts of liquid nitrogen. They feature extremely low evaporation rates and are convenient to use for various applications.
Marke:  Taylor Wharton™ LD10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11768519
  • 814.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Cryogenic Storage Dewar
10 l
597 mm
6,6 kg
2.6 gal.
23.5 in.
14.6 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Taylor Wharton™ Dewargefäß der Serie LD > Capacity: 10 L