Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Protease-Inhibitor-Cocktail, EDTA-frei (100x)
Diese gebrauchsfertigen konzentrierten Stammlösungen von Protease-Inhibitoren hemmen den proteolytischen Abbau während der Zelllyse und Proteinextraktion.
Marke:  Thermo Scientific™ 78439
697.30 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11824111
  • 752.00 CHF / 10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Protease-Inhibitor-Cocktail
Flüssig
Lysepuffer
Protease-Inhibitor
Nach Erhalt bei 4 °C lagern
Halt™
Protease-Inhibitor
10 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL403723A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number78439
ChargennummerZL403723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number78439
ChargennummerZJ399368 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number78439
ChargennummerZJ399368A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number78439
ChargennummerZH397829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2024 Catalog Number78439
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Halt™ Protease-Inhibitor-Cocktail, EDTA-frei (100x) > Mix, EDTA-frei; 10 ml