Learn More
Bohlender™ PTFE-Gasfritten
Zur stetigen Funkenbildung von strömendem Gas.
Marke:  Bohlender™ N1503-32
Artikelnummer. 10535172
  • 66.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Mikroporöses PTFE mit Porengröße 3 μm
  • Geeignet für Spülflaschen und -säulen mit M 8x1 Gewinde und für Gaseinlassrohre
  • Außendurchmesser 25 mm, Länge 26 mm
Spezifikation
Spezifikation
Gas-Fritte
25 mm
Stetiges Funkeln von fließendem Gas
Spülflaschen, Gaseinlassschläuche
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ PTFE-Gasfritten > Außendurchmesser 25 mm, Länge: 26 mm