Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ P82 Dual-Gelelektrophorese-System Doppelseitiges vertikales System, 8-10 x 10 cm Gel,150-300 ml Puffervolumen
Mit dem anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Owl™ P82 Zwei-Gel-Elektrophoresesystem erzielen Sie flache, gleichmäßige Streifen und eine klare Auflösung.
Marke:  Thermo Scientific™ P82
Artikelnummer. 12484697
  • 1270.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-11-2025
Beschreibung
Mit dem anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Owl™ P82 Zwei-Gel-Elektrophoresesystem erzielen Sie flache, gleichmäßige Streifen und eine klare Auflösung.
Merkmale:
  • Für zwei 10 x 10 cm-Gele oder ein Gel bei Verwendung mit einer Blockierplatte; für 8 x 10 cm-Gele mit dem mitgelieferten Adapter
  • Ermöglicht ein einfaches Einsetzen der Gele in das Gerät.
  • Der vor den Kassetten angebrachte Keil sorgt für gleichmäßigen Druck gegen die auslaufsichere Dichtung und versetzt die Kassetten in die richtige Laufposition
  • Zwei Größen von Keilen ermöglichen die Aufnahme von Fertiggelen unterschiedlicher Dicke
  • Flexibel: Verwenden Sie Polyacrylamid-Fertiggele oder handgegossene Gele
  • Keine Kühlung erforderlich
Enthält:
  • Innere Pufferkammern
  • Puffertank
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
  • Zwei Keile (1.27 cm dick)
  • Zwei Keile (1.59 cm dick)
  • Adapterplatten für 10 × 8 Gele (2 )
  • Blockierplatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
15 mA
Doppelseitige Elektrophorese mit zwei Gelen, vertikales System
150 ml
15.2 x 12.4 x 17 cm (5.88 x 4.75 x 6.69 in.)
15.2 cm
4,75 in.
10 cm
17 cm
Doppelseitiges vertikales System, 8–10 x 10 cm-Gelsystem, 150 ml bis 300 ml Puffervolumen
Owl™
300 ml
150 ml
5,88 in.
8 bis 10 cm
12.4 cm
6,69 in.
330 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ P82 Dual-Gelelektrophorese-System Doppelseitiges vertikales System, 8-10 x 10 cm Gel,150-300 ml Puffervolumen > Doppelseitiges vertikales System, 8–10 x 10 cm-Gelsystem, 150 ml bis 300 ml Puffervolumen