Learn More
Hafniumschwamm, 99.6 % (Metallbasis ohne Zr), Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11345719
Hafniumschwamm, 99.6 % (Metallbasis ohne Zr), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11345719
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11345719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000674.30
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-58-6
Summenformel Hf
Molekulargewicht (g/mol) 178.49
MDL-Nummer MFCD00011032
InChI-Schlüssel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC-Name Hafnium
SMILES [Hf]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray sponge
Prozentgehaltsbereich 99.6%, Zr nominal 3% (Metals basis excluding Zr)
Menge 250 g
Geruch Odorless
Form Schwamm, 0.8 bis 20 mm (0.03 bis 0.79 Zoll)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hafniumschwamm, 99.6 % (Metallbasis ohne Zr), Thermo Scientific™ >