Learn More
Hafniumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, geglüht, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335809
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-58-6
Summenformel Hf
Molekulargewicht (g/mol) 178.49
MDL-Nummer MFCD00011032
InChI-Schlüssel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC-Name Hafnium
SMILES [Hf]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium foil
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈32.8g/50x50mm
Form Folie
Name des Produkts
Hafniumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, geglüht, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals >