Learn More
Hafniumstücke, 3–12 mm (0.12–0.47 in.), 99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 2 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11384637
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hafniumstücke, 3–12 mm (0.12–0.47 in.), 99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384637
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11384637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039683.18
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-58-6
Summenformel Hf
Molekulargewicht (g/mol) 178.49
MDL-Nummer MFCD00011032
InChI-Schlüssel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC-Name Hafnium
SMILES [Hf]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium pieces
Namenshinweis 3 to 12mm (0.12 to 0.47 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 2 %
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Form Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN24L028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog Number039683.09,039683.18
ChargennummerZ24K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog Number039683.09,039683.18
ChargennummerX17K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog Number039683.09,039683.18
ChargennummerU05K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog Number039683.09,039683.18
ChargennummerT09K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2024 Catalog Number039683.09,039683.18
Name des Produkts
Hafniumstücke, 3–12 mm (0.12–0.47 in.), 99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 2 %, Thermo Scientific Chemicals >