Learn More
Hafniumstücke, 3–12 mm (0.12–0.47 in.), 99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hafnium pieces |
Namenshinweis | 3 to 12mm (0.12 to 0.47 in.) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 2 % |
Menge | 10 g |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Stückchen |
Name des Produkts
Hafniumstücke, 3–12 mm (0.12–0.47 in.), 99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 2 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur