Learn More
IKA™ HABITAT Ferment CCT
Das HABITAT Ferment CCT Kontrollturm-Paket eignet sich besonders für HABITAT Fermentationsanwendungen und wird zur Überwachung und Steuerung des Bioprozesses verwendet.
Marke: IKA™ 0010007588
Beschreibung
Mit Steuerung und Überwachung
Der Bioprozess und alle zugehörigen Testparameter können über das an die Steuereinheit angeschlossene Tablet und mit Hilfe der intuitiven und anwenderfreundlichen Software einfach gesteuert und überwacht werden. Je nach Art der Kultivierung können Sie zwischen den Betriebsarten Batch-Prozesse, Fed-Batch- und Perfusionsprozesse/kontinuierliche Prozesse wählen. Die neue Funktion für chaotisches Mischen sorgt bei Bedarf für ein schnelleres und effektiveres Mischen. Das 10,4 Zoll große Tablet ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Aktoren direkt auf dem Hauptbildschirm. Ein übersichtliches Kalibriermanagement, eine Diagrammübersicht und die vollständige Dokumentation des Prozesses runden den Betrieb ab. Optional ist eine Softwareversion erhältlich, die die Anforderungen gemäß FDA CFR Part 11 erfüllt.
Gasversorgung
Integrierte Massenflussregler für 4 separate Gasleitungen (für N2, O2, Luft und CO2) sorgen für eine präzise, individuell einstellbare Gasbildung, die optimal auf die Anforderungen Ihrer Zellen zugeschnitten ist. Es können Durchflussraten von 0 bis 2000 cc/min erreicht werden.
Flüssigkeitszufuhr
4 integrierte Watson Marlow Pumpen, die in Richtung und Geschwindigkeit verstellbar sind, bieten Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Flüssigkeiten ein- und auszupumpen (z. B. Säuren, Basen, Antischaummittel, Nährlösungen).
Sensoren
HABITAT Cell CCT ermöglicht die sensorgestützte Messung folgender Parameter:
- pH
- DO (gelöster Sauerstoff)
- Temperatur
- Füllstand
- Schaumstoff
Temperaturkontrolle
Die konstante und präzise Temperatursteuerung während der Kultivierung wird durch die an die jeweilige Gefäßgröße angepasste Heizmanschette gewährleistet. (Die Heizmanschette ist im Lieferumfang des HABITAT Zellgefäßes enthalten).
Alle Funktionen auf einen Blick
- Kompaktes, platzsparendes Design, Abmessungen: 223 x 402 x 450 mm (B x T x H)
- Großes Tablett für übersichtliche Bedienung (10,4 Zoll)
- Intuitive, anwenderfreundliche Software mit vielen Funktionen.
- 4 integrierte Schnelllastpumpen (Watson Marlow)
- Konnektivität: USB, PC, RS232, Ethernet, externer Signaleingang, externe Pumpe, Einweg-Einheit, Thermostat
- Datenspeicherung
- Gasversorgung mit 4 integrierten Massenflussreglern: z. B. für O2, Luft, N2, CO2
- Status-LED-Anzeige: direkte Fehleranzeige durch Leuchtanzeige
Spezifikation
Bioreaktor-Paket | |
HABITAT Ferment CCT S099, Tablet mit Software für Bioreaktor, HA.pl. Peltier-Kühlelement | |
14 kg |
1,0 bis 270 ml/min | |
CH-Stecker |