Learn More
Velp Scientifica™ DK 18/26 Aufschlusseinheit
Kjeldahl Aufschlusseinheiten mit einem Aluminiumheizblock mit 18 Positionen, der eine hervorragende thermische Homogenität für Mikro-Kjeldahl-Anwendungen bietet.
Marke: Velp Scientifica™ F30100430
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Aufschlusseinheit der Serie DK 18/26 mit Aluminiumheizblock sorgt für eine hohe thermische Homogenität bis 450 °C. Die Temperatur des Blocks wird ständig von einem Mikroprozessor gesteuert und ist äußerst stabil, homogen und präzise: ±0,5 °C bei allen wählbaren Temperaturen.
- Die DK 18/26-Serie garantiert Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Die DK 18/26-Serie führt den Chargenaufschluss von bis zu 18 Proben mit 100-ml-Reagenzgläsern – Ø 26 mm durch und reduziert so den Energieverbrauch (-13 % im Vergleich zur vorherigen Serie). Der geringe Energieverbrauch senkt die Analysekosten und beschränkt die Freisetzung von CO2.
- Das Design der DK-Serie wurde sorgfältig entwickelt, um Laboren wertvollen Platz unter der Haube zu sparen.
- DK Aufschlusseinheiten haben sehr kompakte Abmessungen: Der neue Aluminium-Heizblock wurde abgesenkt und die vertikalen Proportionen sparen kostbaren Platz im Labor.
- Die Struktur ist aus Edelstahl, der speziell entwickelt und getestet wurde, um die hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und mechanische Beanspruchung zu gewährleisten.
- Das Aluminium-Blockschutzgitter bietet eine verbesserte Heizleistung und schützt den Heizblock vor Spritzern und Chemikalien.
- Das helle digitale Display bietet maximale Sichtbarkeit und leicht ablesbare Informationen.
- Die Bedienung des Geräts erfolgt mit 4 Tasten zum Navigieren durch die Menüpunkte und für die einfache und schnelle Programmierung der Aufschlüsse.
- Dank des intuitiven grafischen Displays können bis zu 20 Methoden mit 4 Temperaturrampen eingestellt werden.
- Akustische Signale informieren den Bediener über den Abschluss der Analyse und erleichtern den täglichen Gebrauch der Aufschlusseinheit.
- Die Neigung der Frontplatte schützt sie vor verschütteten Chemikalien bei hohen Temperaturen.
- Für Anwendungen, bei denen der Aufschlussprozess Dämpfe, saure Gase oder korrosive Substanzen produziert, wird das unten aufgeführte spezifische Zubehör dringend empfohlen:
- JP Pumpe saugt schädliche Dämpfe an
- SMS Scrubber neutralisiert alle Dämpfe
Spezifikation
Digital | |
230 V | |
18 x 100 ml | |
Nur Gerät | |
18 | |
450 °C |
50/60 Hz | |
18 x 3.4 oz. | |
130 x 420 x 230 mm | |
Edelstahl, Epoxidharz, chemikalienbeständig lackiert | |
842 °F |
CE_17164185.pdf
DateigrößeVersion: 127.4 kB
CE Certificate
DateigrößeVersion: 127.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ DK 18/26 Aufschlusseinheit > Nur Gerät
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur