Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Kombiniertes Thermohydrometer mit Sicherheits-API
Diese kombinierten Hydrometer mit praktischem, eingebautem Thermometer messen die relative Dichte von Öl- und Erdölprodukten in verschiedenen Bereichen von -1° bis 101° API
96.87 CHF - 112.54 CHF
Spezifikation
Menge Jeweils
Typ Kombiniertes Thermohydrometer mit Sicherheits-API
Genauigkeit ±0.1°
Schritten Hydrometer 0,1° Thermometer: 2°
Zertifizierung/Konformität Rückführbar auf NIST
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Bereich der relativen Dichte Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bereich der relativen Dichte Preis Menge & Verfügbarkeit  
15458871
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61823-0300
29 bis 41° API
96.87 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17817671
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61823-0400
39 to 51° API
109.08 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17897661
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61823-0100
9 to 21° API
111.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17807671
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61823-0200
19 to 31° API
112.54 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht den Genauigkeitsanforderungen für ASTM-Thermohydrometer
  • 381mm (15 Zoll) lang
  • Ballast und Glas bleifrei
  • Temperaturstandardisierung: 20 °C
  • Thermometer ist mit quecksilber-freier, blauer organischer Flüssigkeit gefüllt
  • Thermometerdivisionen: 2°
  • Individuell serialisiert
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
Jeweils
±0.1°
Rückführbar auf NIST
Mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.
Bleifrei
15 °C
Kombiniertes Thermohydrometer mit Sicherheits-API
Hydrometer 0,1° Thermometer: 2°
381 mm
Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Messen der relativen Dichte von Öl- und Erdölprodukten