Learn More
OHAUS™ Guardian 3000™ Heizplatten-Rührer
Kostengünstige digitale Heizrührer für Sicherheit, leistungsstarkes Rühren, und schnelles Erhitzen.
554.00 CHF - 581.36 CHF
Spezifikation
Geschwindigkeit | 80 bis 1.600 U/min |
---|---|
Spannung | 220/240 V |
Beschreibung | Robustes Metallgehäuse, PET-Frontblende, Bedienknöpfe, Ein-/Aus-Schalter für Heizung, integrierte Stativstabhalterung, Platte aus leicht zu reinigender Keramik oder Keramik-beschichtetem Edelstahl |
Reglertyp | Digital |
Temperatur (metrisch) | 5 °C bis 40 °C, 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Produktcode | Marke | Modell | Dimensions (LxWxH) | Durchmesser (metrisch) | Deckplattenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Dimensions (LxWxH) | Durchmesser (metrisch) | Deckplattenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17648975
|
OHAUS™
30680278 |
E-G31HSRDS | 264,0 x 163,0 x 101,0 mm | 135,0 mm | Keramik-beschichteter Edelstahl |
581.36 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17658975
|
OHAUS™
30680279 |
E-G31HS07C. | 318,0 x 223,0 x 112,0 mm | 178,0 mm | Keramik |
574.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17668975
|
OHAUS™
30680280 |
E-G31HS04C. | 264,0 x 163,0 x 110,0 mm | 102,0 mm | Keramik |
554.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Sicherheit zu erschwinglichen Preisen. Die Guardian™ 3000-Geräte bieten Sicherheit, kontrolliertes Erhitzen und leistungsstarkes Rühren für den allgemeinen Laboreinsatz – und das alles zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
- SafetyHeat™ schützt das Labor. Ein branchenweit führendes Früherkennungssystem mit zwei unabhängigen Sicherheitssteuerungen überwacht die Elektronik und schaltet die Heizfunktion ab, bevor eine Überhitzung auftritt.
- Auf Langlebigkeit ausgelegt – das robuste Metallgehäuse verfügt über eine wassergeschützte Konstruktion für eine lange Lebensdauer im Labor unter rauen Bedingungen. Die glatte, chemikalienbeständige Keramikplatte erleichtert die Reinigung.
Spezifikation
80 bis 1.600 U/min | |
Robustes Metallgehäuse, PET-Frontblende, Bedienknöpfe, Ein-/Aus-Schalter für Heizung, integrierte Stativstabhalterung, Platte aus leicht zu reinigender Keramik oder Keramik-beschichtetem Edelstahl | |
5 °C bis 40 °C, 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
50/60 Hz | |
TÜV |
220/240 V | |
Digital | |
41 °F bis 104 °F, 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
Heizplattenrührer | |
LCD-Anzeige mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung |