Learn More
OHAUS™ Guardian 3000™ Heizplatten-Rührer
Kostengünstige digitale Heizrührer für Sicherheit, leistungsstarkes Rühren, und schnelles Erhitzen.
Marke: OHAUS™ 30680279
280.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Branchenführende Sicherheit zu erschwinglichen Preisen. Guardian 3000 Geräte für allgemeine Laboraufgaben sorgen für Sicherheit, geregeltes Heizen und kraftvolles Rühren – und das alles zu einem günstigen Preis.
- SafetyHeat™ gibt Sicherheit im Labor. Ein branchenweit führendes Früherkennungssystem überwacht anhand zweier unabhängiger Sicherheitselemente die Elektronik und schaltet Heizung aus, bevor es zur Übertemperatur kommt.
- Langlebig – das robuste Metallgehäuse ist spritzwassergeschützt und sorgt für eine lange Lebensdauer im Labor, auch unter rauen Bedingungen. Die glatte, chemikalienbeständige Keramikplatte lässt sich problemlos reinigen.
Spezifikation
Keramik | |
178,0 mm | |
Robustes Metallgehäuse, PET-Frontblende, Bedienknöpfe, Ein-/Aus-Schalter für Heizung, integrierte Stativstabhalterung, Platte aus leicht zu reinigender Keramik oder Keramik-beschichtetem Edelstahl | |
220 V bis 240 V, 7 A, 50/60 Hz | |
E-G31HS07C. | |
112,0 mm | |
41 °F bis 104 °F, 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
4,4 in. | |
223,0 mm | |
318,0 mm | |
1050,0 W | |
3,9 kg | |
318,0 x 223,0 x 112,0 mm | |
LCD-Anzeige mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung |
220/240 V | |
80 bis 1.600 U/min | |
4,800 kg | |
Digital | |
12,5 in. | |
5 °C bis 40 °C, 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
Raumtemperatur 5 °C bis 500 °C | |
50/60 Hz | |
7 A | |
8,8 in. | |
8,6 lb. | |
Heizplattenrührer | |
TÜV |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%