Learn More
Guanidinnitrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11352177
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Guanidinnitrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352177
1000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11352177
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09643.0B
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-93-4
Summenformel CH6N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 122.084
MDL-Nummer MFCD00013028
InChI-Schlüssel CNUNWZZSUJPAHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine nitrate, guanidinium nitrate, guanidine; nitric acid, guanidine, mononitrate, guanidine, nitrate, guanidine mononitrate, guanidine nitrate 1:1, guanidinenitrate, pubchem21372, acmc-209kpaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10481
IUPAC-Name Guanidin;Salpetersäure
SMILES C(=N)(N)N.[N+](=O)(O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidine nitrate
Schmelzpunkt 213°C to 216°C
Dichte 1.44
pH 4.9
Geruch Geruchsneutral
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1467
Beilstein 3596600
Merck Index 14,4562
Formelmasse 122.08
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10147969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog NumberL09643.0B,L09643.30
Chargennummer10218108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog NumberL09643.0B,L09643.30
Chargennummer10173683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL09643.0B,L09643.30
Chargennummer10236819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL09643.0B,L09643.30
Chargennummer10203118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL09643.0B,L09643.30
Name des Produkts
Guanidinnitrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >