missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 1838705
Potent IR and IGF1R inhibitor; also inhibits anaplastic lymphoma kinase (ALK)
275.00 CHF - 1085.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | >98% |
---|---|
Produkttyp | GSK 1838705 |
Molekulargewicht | 532.57 |
Hemmstoffe | GSK 1838705 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18708387
|
Tocris Bioscience™
5111/10 |
10 mg |
275.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18791368
|
Tocris Bioscience™
5111/50 |
50 mg |
1085.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Potent insulin receptor (IR) and insulin-like growth factor-1 receptor (IGF1R) inhibitor (IC50 values are 1.6 and 2 nM, respectively). Also inhibits anaplastic lymphoma kinase (ALK) (IC50 = 0.5 nM). Displays > 800-fold selectivity for IR, IGFR1 and ALK over a panel of 44 kinases including JNK. Blocks proliferation of cancer cell lines in vitro, and causes complete regression of ALK-dependent tumors in vivo. Orally bioavailable.Spezifikation
>98% | |
GSK 1838705 | |
532.57 | |
GSK 1838705 |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ GSK 1838705