Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 1838705
Potent IR and IGF1R inhibitor; also inhibits anaplastic lymphoma kinase (ALK)
Marke:  Tocris Bioscience™ 5111/10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18708387
  • 275.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
GSK 1838705 is a potent insulin receptor (IR) and insulin-like growth factor-1 receptor (IGF1R) inhibitor (IC50 values are 1.6 and 2 nM, respectively). Also inhibits anaplastic lymphoma kinase (ALK) (IC50 = 0.5 nM). Displays > 800-fold selectivity for IR, IGFR1 and ALK over a panel of 44 kinases including JNK. Blocks proliferation of cancer cell lines in vitro, and causes complete regression of ALK-dependent tumors in vivo. Orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
GSK 1838705
GSK 1838705
10 mg
532.57
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Nur für Forschungszwecke