Learn More
Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten
Für bessere Sauberkeit in Zellophan verpackt. Die Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten sind in einfacher und doppelt mattierter Ausführung erhältlich. Gewaschener und polierter Glasobjektträger mit 90° geschliffenen Kanten.
3.24 CHF - 7.75 CHF
Spezifikation
Edges 90°, geschliffen
Material Glas
Precleaned Ja
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Dicke (metrisch) Frosted Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dicke (metrisch) Frosted Preis Menge & Verfügbarkeit  
11562203
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
MBG00810
0,8 bis 1 mm Doppelt mattiert
7.75 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12373118
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
MCG00810
0,8 bis 1 mm Nein
4.10 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12383118
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
MCG01012
1 bis 1,2 mm Nein
3.90 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11572203
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
MBG01012
1 bis 1,2 mm Doppelt mattiert
5.93 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12393118
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
MCG01215
1,2 bis 1,5 mm Nein
3.24 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gewaschene und polierte Glasobjektträger mit geschliffenem 90°-Rand
  • In Zellophan für höhere Sauberkeit
  • Glas 76 x 26 mm
  • Erhältlich in einfacher oder doppelt mattierter Ausführung
  • An allen vier Kanten geschliffen
Spezifikation
Spezifikation
90°, geschliffen
Ja
26 mm
50 Packungen
Glas
76 mm
Durchsichtig
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten