Learn More
Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten
Für bessere Sauberkeit in Zellophan verpackt. Die Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten sind in einfacher und doppelt mattierter Ausführung erhältlich. Gewaschener und polierter Glasobjektträger mit 90° geschliffenen Kanten.
Marke: Fisherbrand™ MBG01012
Beschreibung
- Glas 76 mm x 26 mm
- Erhältlich in Klarglas oder an einem Ende mattiert
- Alle vier Kanten geschliffen
Spezifikation
76 mm | |
90°, geschliffen | |
Glas | |
1 bis 1,2 mm | |
Durchsichtig |
26 mm | |
Doppelt mattiert | |
Ja | |
Mikroskopobjektträger | |
50 Packungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten > Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten 1 bis 1,2 mm; Farbe: Farblos; Mattiert: Beidseitig mattiert
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur