Learn More
Wheaton™ Injektionsstopfen aus Butylkautschuk, grau
Gewährleisten extrem hohe chemische Reinheit und geringe Gasdurchlässigkeit. Wheaton™ Ultrareine gerade Stopfen sind aus einem ultratreinen Bromobutyl gefertigt.
Marke: Wheaton™ 700006G
587.55 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Geringer Spiegel extrahierbarer Substanzen
- Frei von Latex, Nitrosaminen und 2-MCBT (2-Mercaptobenzothiazol)
- Kompatibel mit Anwendungen wie Injektionswasser (WFI), bei denen extrahierbare Gummisubstanzen Probleme verursachen können
Spezifikation
Glatt | |
Passend für 20 mm-Hälse, für den pharmazeutischen Gebrauch | |
Grau | |
Stopfen |
20 mm | |
1000/Packung | |
Butylkautschuk |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
25Stunden
7Minuten
58Sekunden
48