Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Stopfen für Headspace-Fläschchen
Graue Stopfen für Aluminiumdichtungsfläche
Marke: DWK Life Sciences 73827-21
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Butylgummi
- Passend für Fläschchen in GPI-Ausführung mit Aluminiumdichtung, 20 mm
Spezifikation
Grau | |
Butyl | |
Aluminiumdichtung | |
20 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ Stopfen für Headspace-Fläschchen > Butylgummi
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur