Learn More
asecos™ Granulat Universal Feinkorn
Zum Abbinden von Ölen, Laugen, Fetten, Kraftstoffen, Lacken etc.
auf Anfrage
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17886526
|
asecos™
9906 |
20 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
17826376
|
asecos™
18453 |
60 kg |
auf Anfrage
3 Stück |
N/A | Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
- 0,5-1 mm Körnung
- 20 kg Sack bindet bis zu 18 l Heizöl
- Dringt in kleine Vertiefungen und Risse ein
- Bestens geeignet für großen Kontakt mit der Oberfläche und schnelle Absorption (z. B. Verkehrsflächen)
- Optimale Rutschfestigkeit auch bei völliger Sättigung
Spezifikation
Loose Particulate | |
Saugfähiges Granulat |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Granulat Universal Feinkorn