Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier der Sorte 911
Für schnelle und präzise pH-Messwerte.
Marke:  Fisherbrand™ 0911R00024
Artikelnummer. 11773554
  • 5.88 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit einem oder mehreren farbigen pH-Indikatoren getränktes Filterpapier
  • Indikatorpapier wenige Sekunden lang in die zu testende Flüssigkeit eintauchen, aus der Testlösung entfernen und die resultierenden Farben mit der auf die Abdeckung gedruckten Farbskala vergleichen
  • Lieferung auf einer Spenderrolle von 5 m
  • pH-Bereich von 1 bis 11
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 11
pH-Messung
5 m-Spenderrolle
Indikatorstreifen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier der Sorte 911 >