Learn More
Fisherbrand™ Extraktionshülse aus Zellulosefaser und Baumwolllinter, Klasse 7
Geeignet für alle Extraktorsysteme.
Marke:  Fisherbrand™ 0007N00033
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11794526
Beschreibung
Beschreibung
  • 100 % hochreine Baumwolllinters-Fasern
  • Neutral und fettfrei
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Ausgezeichnete Retentionskapazität
Anwendungen:
  • Extraktion von Schwefel
  • Extraktion des Gehalts an freien Lipiden in Lebensmitteln
  • Bestimmung von Staub und Teer in industrieller Luft und Gasen
  • Analyse von Lackresten und Bindemitteln in Farben
  • Kontrolle von Rauchemissionen aus Industrieschornsteinen
  • Gravimetrische Analyse von Staub in Gasen
Spezifikation
Spezifikation
34 mm
Trennung von Schwefel in Gasmassen, Ermittlung von Staub und Teer in Industrieluft und -gasen
Geeignet für alle Extraktorsysteme
Extraktionshülse
Hochreine Cellulosefasern und Baumwolllinter
7
130 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Extraktionshülse aus Zellulosefaser und Baumwolllinter, Klasse 7 > Inside Diameter: 34mm; Length: 130mm