Learn More
Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 606
Geeignet als saugfähiges Papier zum Schutz von Labortischen. Das weiße, hochabsorbierende Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier mit Gütegrad 606 ist mit einer einseitigen PE-Beschichtung versehen.
62.00 CHF - 406.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Oberflächenschutzpapier |
---|---|
Material | Papier |
Trägermaterial | Polyethylen |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz von Laborwerkbänken vor Säuren, toxischen, ätzenden und radioaktiven Flüssigkeiten, Stoßschutz |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11730005
|
Fisherbrand™
0606R00022 |
50 m | 0.6 m |
241.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11708513
|
Fisherbrand™
0606R00024 |
50 m | 0.49 m |
264.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11704656
|
Fisherbrand™
0606F00022 |
570 mm | 460 mm |
75.65 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11749865
|
Fisherbrand™
0606R00023 |
50 m | 0.92 m | N/A | ||||||
11738742
|
Fisherbrand™
0606F00023 |
600 mm | 500 mm |
62.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Anwendungen:- Absorptionskapazität: 200 g/m2
- Schutz von Laborwerkbänken vor Säuren, toxischen, ätzenden und radioaktiven Flüssigkeiten, Glasschutz
- Zur Rückgewinnung kostbarer Material wie Edelmetallen
- Schutz und Einrichtung von Tierkäfigen
Spezifikation
Oberflächenschutzpapier | |
Polyethylen | |
Schutz von Laborwerkbänken vor Säuren, toxischen, ätzenden und radioaktiven Flüssigkeiten, Stoßschutz |
Papier | |
Weiß |