Learn More
Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 606
Geeignet als saugfähiges Papier zum Schutz von Labortischen. Das weiße, hochabsorbierende Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier mit Gütegrad 606 ist mit einer einseitigen PE-Beschichtung versehen.
Marke:  Fisherbrand™ 0606R00022
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11730005
  • 241.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen:
  • Absorptionskapazität: 200 g/m2
  • Schutz von Laborwerkbänken vor Säuren, toxischen, ätzenden und radioaktiven Flüssigkeiten, Glasschutz
  • Zur Rückgewinnung kostbarer Material wie Edelmetallen
  • Schutz und Einrichtung von Tierkäfigen
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenschutzpapier
200 mL/m2
0.6 m
Weiß
1 Rolle
Papier
50 m
Polyethylen
Schutz von Laborwerkbänken vor Säuren, toxischen, ätzenden und radioaktiven Flüssigkeiten, Stoßschutz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 606 > 50 L x 0.6 m B