Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC-Säulen
Verwenden Sie diese Säulen mit mittlerer Polarität für viele Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 260C142P
637.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10060013
  • 640.76 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS GC-Säulen sind Säulen mittlerer Polarität und für zahlreiche Anwendungen bestens geeignet.
  • Phase mittlerer Polarität, 35 % Phenylpolysilphenylensiloxan
  • Außergewöhnlich geringe Oberflächenaktivität
  • Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
  • Ähnlich: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Empfohlen für:
  • Pestizide
  • Herbizide
  • Drogen
  • Polyaromatische Kohlenwasserstoffe
  • Pharmazeutika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
330/360 °C
0,25 mm
Trace™ TR-35 MS
Pharmazeutische Analyse, GC/MS für Herbizide, GC/MS für Rauschgifte, GC/MS für polyaromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), GC/MS für Pharmazeutika
30 m
30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
0,25 mm
TRACE
G42
0,25 μm
Mittelpolar
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC-Säulen > 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm