Learn More
Gosselin™ Polypropylenbecher mit Griff
Ausgezeichnete Option für die allgemeine Lagerung im Labor. Die Gosselin™ Polypropyleneimer mit Griff werden aus weißem Polypropylenkunststoff hergestellt.
160.00 CHF - 298.79 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Becher |
---|---|
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Weiß |
Enthält | Schnappverschluss, Griffe und Deckel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11743264
|
Gosselin™
JT10-01 |
266.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
11762525
|
Gosselin™
JT16-01 |
N/A | ||||||||
11719535
|
Gosselin™
JT38-01 |
N/A | ||||||||
11753264
|
Gosselin™
JT30-01 |
3000 mL |
273.18 CHF
80 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11733264
|
Gosselin™
JT57-05 |
5700 mL |
196.34 CHF
45 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Nicht steril
- Praktischer Tragegriff
- Verschluss mit Originalitätssicherung
Spezifikation
Becher | |
Autoklavierbar | |
Schnappverschluss, Griffe und Deckel |
Polypropylen | |
Weiß |