Learn More
Gosselin™ Polypropylenbecher mit Griff
Ausgezeichnete Option für die allgemeine Lagerung im Labor. Die Gosselin™ Polypropyleneimer mit Griff werden aus weißem Polypropylenkunststoff hergestellt.
Marke: Gosselin™ JT30-01
Beschreibung
- Nicht steril
- Praktischer Tragegriff
- Verschluss mit Originalitätssicherung
Spezifikation
Becher | |
Polypropylen | |
EG N°1935/2004 | |
172 mm | |
200 mm | |
Schnappverschluss, Griffe und Deckel |
3000 mL | |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
184 mm | |
139 mm | |
80 Packungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Polypropylenbecher mit Griff > Kapazität: 3000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur