Learn More
Gosselin™ Polypropylenbecher mit Griff
Ausgezeichnete Option für die allgemeine Lagerung im Labor. Die Gosselin™ Polypropyleneimer mit Griff werden aus weißem Polypropylenkunststoff hergestellt.
Marke: Gosselin™ JT57-05
Beschreibung
- Nicht steril
- Praktischer Tragegriff
- Verschluss mit Originalitätssicherung
Spezifikation
Becher | |
Polypropylen | |
CE, IVD, EG N°1935/2004 | |
188 mm | |
226 mm | |
Schnappverschluss, Griffe und Deckel |
5700 mL | |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
210 mm | |
195 mm | |
45 Packungen |
GOS070 SEAU PP 5,7L
DateigrößeVersion: 133.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Polypropylenbecher mit Griff > Fassungsvermögen:Gehäuse 5700mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur