Learn More
Gosselin™ aseptische Petrischale, doppelt verpackt mit Rückverfolgbarkeitsetiketten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
In Zusammenarbeit mit Herstellern für Füllausrüstung für Petrischalen entwickelt. Die doppelt verpackten aseptischen Gosselin™ Petrischalen mit Rückverfolgbarkeitsetiketten eignen sich optimal für mikrobiologische Untersuchungen, entweder durch Oberflächenausplattierung oder durch Gießtechniken für Platten.
Marke:  Gosselin BP93B-101
64.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15478784
  • 102.75 CHF / 825 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimiert für Automatisierung
  • Belüftet: 3 Belüftungsöffnungen
  • Doppelter Außenbeutel mit Rückverfolgbarkeitsetikett
  • Hergestellt in einer Umgebung der Klasse 100
  • Hoher Qualitätskontrollstandard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EG N°1935/2004, ISO 11137, Aseptisch
Polystyrol
Steril
1
825/Karton
90 mm
Naturfarben
Rund
Petrischale
Wird im Klinik-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologiebereich verwendet
14,2 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer924596 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/06/2025 Catalog NumberBP93B-101
Chargennummer925745 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/05/2025 Catalog NumberBP93B-101
Chargennummer925739 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/05/2025 Catalog NumberBP93B-101
Chargennummer925164 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/05/2025 Catalog NumberBP93B-101
Chargennummer923362 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum26/05/2025 Catalog NumberBP93B-101
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    19
    Stunden
    0
    Minuten
    27
    Sekunden
    7
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ aseptische Petrischale, doppelt verpackt mit Rückverfolgbarkeitsetiketten > Höhe:14,2 mm; aseptisch; 3 Belüftungsöffnungen