Learn More
Jenway™ pH-Elektrode
Diese Elektroden eignen sich für anspruchsvollere Anwendungen, bei denen kürzere Reaktionszeiten und eine höhere Wiederholbarkeit gefordert sind.
Marke:  Jenway™ 10090-59
134.70 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11430629
  • 143.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schnelles Erreichen des Gleichgewichts
  • Deutlich verkürzte Antwortzeiten
  • Weit größere Reproduzierbarkeit
  • Deutlich reduzierte Langzeitdrift
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
Abgedichtete pH-Elektrode ohne Kombination
Allgemeine pH-Messung für genaue Qualitätskontrolle und Forschungsarbeit
Glas
0 °C bis 80 °C
12 mm
12 x 120 mm (Durchm. x L)
120 mm
0 bis 14
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Jenway™ pH-Elektrode > Elektrodentyp: versiegelte, nicht kombinierte pH-Elektrode; Verbindungsstück:BNC; allgemeine pH-Messungen für genaue Qualitätskontrolle und Forschungsarbeit