Learn More
Gosselin™ Petrischale mit allgemeiner Laborverpackung
Marke: Gosselin SB90-101
59.43 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
EG N°1935/2004, ISO 11137, Aseptisch | |
Polystyrol | |
Steril | |
1 | |
825/Karton | |
90 mm |
Naturfarben | |
Rund | |
Petrischale | |
Für den Einsatz in Kliniken, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie | |
14,2 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Petrischale mit allgemeiner Laborverpackung > Höhe: 14.2 mm; Aseptisch; nicht belüftet
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur