Learn More
Gosselin™ Runde Polystyrol-Petrischale ohne Belüftungsnocken
Geeignet für verschiedenste Anwendungsbereiche wie z. B. Klinik, Umwelt, Industrie und Mikrobiologie.
Marke:  Gosselin™ BH90B-102
Artikelnummer. 15456254
  • 121.35 CHF / 700 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungen wie Klinik, Umwelt, Industrie und Mikrobiologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EG N1935/2004, ISO 11137: STERILER R SAL-WERT 10–6
Polystyrol
Steril
1
Nil
90 mm
Naturfarben
Rund
Petrischale
28/Beutel
14,2 mm